707538
(1S,2S)-(−)-N,N′-Dimethyl-1,2-bis[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethylenediamine
97%
Sinónimos:
(1S,2S)-(−)-N,N′-Dimethyl-1,2-bis[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-ethanediamine
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
powder
mp
113-115 °C (lit.)
114-118 °C (lit.)
SMILES string
CN[C@H]([C@@H](NC)c1cccc(c1)C(F)(F)F)c2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C18H18F6N2/c1-25-15(11-5-3-7-13(9-11)17(19,20)21)16(26-2)12-6-4-8-14(10-12)18(22,23)24/h3-10,15-16,25-26H,1-2H3/t15-,16-/m0/s1
InChI key
SBGOGHODWUZHIY-HOTGVXAUSA-N
Categorías relacionadas
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)