Merck
705330
Sigma-Aldrich
Spermine-(butyl-d8) tetrahydrochloride
97 atom % D, 95% (CP)
Sinónimos:
N,N′-Bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine-d8(butane-d8) tetrahydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10D8H18N4· 4HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
356.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
pureza isotópica
97 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
95% (CP)
Formulario
powder
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
310-311 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+8
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.Cl.Cl.Cl.[2H]C([2H])(NCCCN)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])NCCCN
InChI
1S/C10H26N4.4ClH/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12;;;;/h13-14H,1-12H2;4*1H/i1D2,2D2,7D2,8D2;;;;
Clave InChI
XLDKUDAXZWHPFH-XDLCHPJXSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)