Merck
704784
Sigma-Aldrich
2-Carboxyphenylboronic acid dihydrate
Sinónimos:
2-(Dihydroxyboryl)benzoic acid, 2-Boronobenzoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7BO4 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
201.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
powder
Nivel de calidad
grupo funcional
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O.O.OB(O)c1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H7BO4.2H2O/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;;/h1-4,11-12H,(H,9,10);2*1H2
Clave InChI
XHFHPLIGSGHNOD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
May contain varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)