704164
N-Acetyl-L-methionine-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinónimos:
L-Methionine-1-13C, N-acetyl derivative
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
98% (CP)
Formulario
powder
mp
103-106 °C
aplicaciones
peptide synthesis
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CSCC[C@H](NC(C)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t6-/m0/s1/i7+1
Clave InChI
XUYPXLNMDZIRQH-MHLRSXGLSA-N
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)