Merck
700517
Sigma-Aldrich
4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinónimos:
4-Nitrobenzotrifluoride-13C6, (phenyl-13C6)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13C6F3H4NO2
Peso molecular:
197.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
97% (CP)
Formulario
solid
mp
38-40  °C
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[O-][N+](=O)[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-1-3-6(4-2-5)11(12)13/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clave InChI
XKYLCLMYQDFGKO-IDEBNGHGSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
88 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)