699993
5-Methoxybenzoxazole-2-thiol
97%
Sinónimos:
2-Mercapto-5-methoxybenzo[d]oxazole, 5-Methoxy-2(3H)-benzoxazolethione
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
powder
mp
218-223 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc2oc(S)nc2c1
InChI
1S/C8H7NO2S/c1-10-5-2-3-7-6(4-5)9-8(12)11-7/h2-4H,1H3,(H,9,12)
InChI key
QGTUVLRFJOUWBN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)