695599
2-(2-(Diphenylphosphino)ethyl)pyridine
kanata purity
Sinónimos:
1-(Diphenylphosphino)-2-(2-pyridyl)ethane, Diphenyl(2-(pyridin-2-yl)ethyl)phosphine
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
58-62 °C
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
C(Cc1ccccn1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18NP/c1-3-10-18(11-4-1)21(19-12-5-2-6-13-19)16-14-17-9-7-8-15-20-17/h1-13,15H,14,16H2
Clave InChI
ARSGXAZDYSTSKI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
An increased interest in aminophosphine type ligands used for asymmetric synthesis has been witnessed. This growth in popularity of aminophosphine ligands in asymmetric synthesis is in part due to the growing number of convenient synthetic pathways leading to useful ligand sets.