Merck
694517
Sigma-Aldrich
QuadraPure® PHE
400-1100 μm particle size
Sinónimos:
QuadraPure® phenolic functionalized polystyrene
About This Item
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Línea del producto
QuadraPure®
Nivel de calidad
Formulario
beads
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
tamaño de partícula
400-1100 μm
Aplicación
Application: Metal scavenger: Fe(ΙΙΙ), Pd(ΙΙ), Rh(ΙΙΙ)
Información legal
QuadraPure is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
QuadraPure Cartridges for Removal of Trace Metal from Reaction Mixtures in Flow
A. Hinchcliffe, et al.
Organic Process Research & Development, 11, 477-481 (2007)