694282
Benzoyl chloride (phenyl-1-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
liquid
bp
198 °C (lit.)
densidad
1.219 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
ClC(=O)[13c]1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i6+1
Clave InChI
PASDCCFISLVPSO-PTQBSOBMSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
161.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
72 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)