691941
3-Benzyladenine
95%
Sinónimos:
3-Benzyl-3H-purin-6-amine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
268-275 °C
grupo funcional
phenyl
cadena SMILES
Nc1ncn(Cc2ccccc2)c3ncnc13
InChI
1S/C12H11N5/c13-11-10-12(15-7-14-10)17(8-16-11)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,7-8H,6,13H2
Clave InChI
ZRRXJVVXTVXDII-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)