689599
Benzyldimethyloctylammoniumchlorid
≥96.0% (AT)
Sinónimos:
N,N-dimethyl-N-octyl-benzenemethanaminium chloride
About This Item
Productos recomendados
assay
≥96.0% (AT)
form
powder
SMILES string
[Cl-].CCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C17H30N.ClH/c1-4-5-6-7-8-12-15-18(2,3)16-17-13-10-9-11-14-17;/h9-11,13-14H,4-8,12,15-16H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
PXFDQFDPXWHEEP-UHFFFAOYSA-M
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)