Merck
688827
Sigma-Aldrich
trans-1-Phenyl-2-buten-1-one
technical, 80%
Sinónimos:
trans-Crotonophenone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10O
Número de CAS:
Peso molecular:
146.19
Beilstein:
2039624
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical
Nivel de calidad
Ensayo
≥80% (GC)
80%
Formulario
liquid
grupo funcional
ketone
phenyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C\C=C\C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h2-8H,1H3/b6-2+
Clave InChI
FUJZJBCWPIOHHN-QHHAFSJGSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)