687650
But-3-enylboronic acid
≥95%
Sinónimos:
But-1-ene-4-boronic acid
Quality Level
assay
≥95%
form
powder
mp
84-90 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OB(O)CCC=C
InChI
1S/C4H9BO2/c1-2-3-4-5(6)7/h2,6-7H,1,3-4H2
InChI key
WHTULVNQGYJCSG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
May contain varying amounts of anhydride.
Application
Reactant for:
- Ag(I)-promoted Suzuki-Miyaura cross-couplings
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)