Merck
685119
Sigma-Aldrich
Deoxycholic acid-24-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinónimos:
3a,12a-Dihydroxy-5ß-cholanic acid-24-13C, 7-Deoxycholic acid-24-13C, Desoxycholic acid-24-13C
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC23H40O4
Número de CAS:
Peso molecular:
393.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
98% (CP)
Formulario
powder
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
171-174 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
C[C@H](CC[13C](O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-/m1/s1/i22+1
Clave InChI
KXGVEGMKQFWNSR-JJUQXLBJSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)