68047
4-Borono-D-phenylalanine
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
4-Dihydroxyboryl-D-phenylalanine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]/D +6.0±1.0°, c = 0.5 in 2% HCl
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N[C@H](Cc1ccc(cc1)B(O)O)C(O)=O
InChI
1S/C9H12BNO4/c11-8(9(12)13)5-6-1-3-7(4-2-6)10(14)15/h1-4,8,14-15H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
Clave InChI
NFIVJOSXJDORSP-MRVPVSSYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?