680087
(R)-(–)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
97%
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
solid
bp
110-111 °C
mp
29-33 °C
functional group
fluoro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)[C@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H8F3N/c6-5(7,8)4-2-1-3-9-4/h4,9H,1-3H2/t4-/m1/s1
Inchi Key
VINAMCOZNJHNIH-SCSAIBSYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
84.0 °F - closed cup
flash_point_c
28.9 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?