679399
(S)-(+)-2-Aminobutanmide hydrochloride
97%
Sinónimos:
(S)-2-Aminobutyramide hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]22/D +24°, c = 1 in H2O
mp
259-263 °C
functional group
amide
amine
SMILES string
CC[C@H](N)C(N)=O.[H]Cl
InChI
1S/C4H10N2O.ClH/c1-2-3(5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H2,6,7);1H/t3-;/m0./s1
InChI key
HDBMIDJFXOYCGK-DFWYDOINSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)