Merck
679119
Sigma-Aldrich
7-Fluoroisatin
96%
Sinónimos:
7-Fluoroindole-1H-2,3-dione
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H4FNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
165.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
96%
form
solid
mp
192-196 °C
functional group
fluoro
ketone
SMILES string
Fc1cccc2C(=O)C(=O)Nc12
InChI
1S/C8H4FNO2/c9-5-3-1-2-4-6(5)10-8(12)7(4)11/h1-3H,(H,10,11,12)
InChI key
HGBGVEOXPHGSOS-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)