Merck
678708
Sigma-Aldrich
3-Hydroxyadamantane-1-carboxylic acid
97%
Sinónimos:
1-Carboxy-3-adamantanol, 3-Carboxy-1-hydroxyadamantane, 3-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H16O3
Número de CAS:
Peso molecular:
196.24
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
203-207 °C
functional group
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES string
OC(=O)C12C[C@H]3C[C@H](C[C@](O)(C3)C1)C2
InChI
1S/C11H16O3/c12-9(13)10-2-7-1-8(3-10)5-11(14,4-7)6-10/h7-8,14H,1-6H2,(H,12,13)/t7-,8+,10+,11-
InChI key
CJJMAWPEZKYJAP-YDRMRZIKSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)