676071
Hydroxyethyl acrylate-1-13C,2,3,3-d3
97% (CP), 99 atom % 13C, 98 atom % D, contains 4-methoxyphenol as stabilizer
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
Ensayo
97% (CP)
contiene
4-methoxyphenol as stabilizer
cambio de masa
M+4
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[2H]\C([2H])=C(/[2H])[13C](=O)OCCO
InChI
1S/C5H8O3/c1-2-5(7)8-4-3-6/h2,6H,1,3-4H2/i1D2,2D,5+1
Clave InChI
OMIGHNLMNHATMP-YJHZBZHESA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?