Merck
670642
Sigma-Aldrich
Fmoc-Pen(Trt)-OH
96%
Sinónimos:
Fmoc-β,β-dimethyl-Cys(Trt)-OH, Fmoc-S-trityl-L-penicillamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C39H35NO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
613.76
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Quality Level
assay
≥95.5% (HPLC)
96%
optical activity
[α]/D +33±2°, c = 1 in methanol
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(SC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)[C@H](NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46)C(O)=O
InChI
1S/C39H35NO4S/c1-38(2,45-39(27-16-6-3-7-17-27,28-18-8-4-9-19-28)29-20-10-5-11-21-29)35(36(41)42)40-37(43)44-26-34-32-24-14-12-22-30(32)31-23-13-15-25-33(31)34/h3-25,34-35H,26H2,1-2H3,(H,40,43)(H,41,42)/t35-/m1/s1
InChI key
XSGMGAINOILNJR-PGUFJCEWSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2
Ágnes Grenács et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(39), 13472-13481 (2017-09-28)
N-Terminally free but C-terminally amidated peptides Pen-SSACS-NH