670308
(R)-2-(Methoxydiphenylmethyl)pyrrolidine
95% (HPLC)
About This Item
Productos recomendados
assay
95% (HPLC)
optical purity
ee: ≥99.5% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC([C@H]1CCCN1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H21NO/c1-20-18(17-13-8-14-19-17,15-9-4-2-5-10-15)16-11-6-3-7-12-16/h2-7,9-12,17,19H,8,13-14H2,1H3/t17-/m1/s1
InChI key
CGUGCZSRPDCLBT-QGZVFWFLSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)