Merck
669474
Sigma-Aldrich
2-Brom-4′-(trifluormethoxy)-acetophenon
97%
Sinónimos:
4-(Trifluoromethoxy)phenacyl bromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H6BrF3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
283.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
48-55 °C
grupo funcional
bromo
fluoro
ketone
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)C(=O)CBr
InChI
1S/C9H6BrF3O2/c10-5-8(14)6-1-3-7(4-2-6)15-9(11,12)13/h1-4H,5H2
Clave InChI
AOAGGWLQIILIIV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)