665150
Ethyl N-Boc-piperidine-4-carboxylate
97%
Sinónimos:
Ethyl 1-(tert-Butyloxycarbonyl)isonipecotate, Ethyl 1-(tert-butoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxylate, Piperidine-1,4-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester 4-ethyl ester
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
refractive index
n20/D 1.458
bp
120-135 °C/0.5 mmHg
density
1.046 g/mL at 25 °C
functional group
ester
SMILES string
CCOC(=O)C1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H23NO4/c1-5-17-11(15)10-6-8-14(9-7-10)12(16)18-13(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3
InChI key
MYHJCTUTPIKNAT-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?