663034
N-(2-Butynyl)phthalimide
97%
Sinónimos:
1-Phthalimido-2-butyne
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
219-223 °C
grupo funcional
imide
cadena SMILES
CC#CCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C12H9NO2/c1-2-3-8-13-11(14)9-6-4-5-7-10(9)12(13)15/h4-7H,8H2,1H3
Clave InChI
COPWPECHFWIYSP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)