659983
1,3-Di-tert-butylimidazolium tetrafluoroborate
97%
Sinónimos:
1,3-Bis(tert-butyl)-imidazol-2-ylidinium tetrafluoroborate, N,N′-Bis(tert-butyl)imidazolium tetrafluoroborate
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
solid
reaction suitability
reagent type: catalyst
mp
157-198 °C
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CC(C)(C)n1cc[n+](c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H21N2.BF4/c1-10(2,3)12-7-8-13(9-12)11(4,5)6;2-1(3,4)5/h7-9H,1-6H3;/q+1;-1
InChI key
OOFLHRYFPBGTPQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?