65965
3-Methyl-1,3-butanediol
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
1,1-Dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-Dihydroxy-3-methylbutane, 2-Methyl-2,4-butanediol, 3,3-Dimethyl-1,3-propanediol, 3-Hydroxy-3-methylbutan-1-ol, 3-Hydroxy-3-methylbutanol, 3-Methyl-1,3-butanediol, 3-Methyl-3-hydroxy-1-butyl alcohol, Isoprene glycol
About This Item
Productos recomendados
assay
≥97.0% (GC)
impurities
≤1% water
refractive index
n20/D 1.442
bp
203-205 °C (lit.)
density
0.976 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC(C)(O)CCO
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2,7)3-4-6/h6-7H,3-4H2,1-2H3
InChI key
XPFCZYUVICHKDS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
221.0 °F - closed cup
flash_point_c
105 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?