Merck
653861
Sigma-Aldrich
2-Methyloctadecanoic acid
97%
Sinónimos:
(±)-2-Methylstearic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H38O2
Número de CAS:
Peso molecular:
298.50
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
55.2-59 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCC(C)C(O)=O
InChI
1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2)19(20)21/h18H,3-17H2,1-2H3,(H,20,21)
InChI key
GBZDALHFANHWOF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)