Merck
651990
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenethyl bromide
97%
Sinónimos:
1-Chloro-4-(2-bromoethyl)benzene, 4-Chloro-1-(2-bromoethyl)benzene
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4CH2CH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
219.51
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
refractive index
n20/D 1.5715 (lit.)
bp
76-78 °C/0.3 mmHg (lit.)
density
1.5080 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
chloro
SMILES string
Clc1ccc(CCBr)cc1
InChI
1S/C8H8BrCl/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5-6H2
InChI key
YAFMYKFAUNCQPU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)