Merck
647373
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromobenzo[b]thiophene
97%
Sinónimos:
2,3-Dibromothianaphthene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H4Br2S
Número de CAS:
Peso molecular:
291.99
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
58-62 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Brc1sc2ccccc2c1Br
InChI
1S/C8H4Br2S/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)11-8(7)10/h1-4H
InChI key
TWZSIAFEFBKCNN-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)