646245
Glyceryl tri(oleate-9,10-13C2)
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinónimos:
Triolein-9,10-13C2
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
97% (CP)
bp
235-240 °C (lit.)
density
0.917 g/mL at 25 °C
mass shift
M+6
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCC\[13CH]=[13CH]/CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\[13CH]=[13CH]/CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\[13CH]=[13CH]/CCCCCCCC
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-/i25+1,26+1,27+1,28+1,29+1,30+1
InChI key
PHYFQTYBJUILEZ-VJJJIHCLSA-N
Packaging
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
awg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)