605638
Glyceryl-13C3 trioleate
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinónimos:
Triolein--glyceryl-13C3
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
assay
98% (CP)
bp
235-240 °C (lit.)
density
0.918 g/mL at 25 °C
mass shift
M+3
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O[13CH2][13CH]([13CH2]OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-/i52+1,53+1,54+1
InChI key
PHYFQTYBJUILEZ-ZMDPPTPPSA-N
Application
Packaging
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
awg
flash_point_f
626.0 °F - closed cup
flash_point_c
330 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)