Merck
642843
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-chlorobenzonitrile
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5ClN2
Número de CAS:
Peso molecular:
152.58
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
134-136 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
nitrile
cadena SMILES
Nc1cccc(Cl)c1C#N
InChI
1S/C7H5ClN2/c8-6-2-1-3-7(10)5(6)4-9/h1-3H,10H2
Clave InChI
MEJVTQKBWPYBFG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)