Merck
640468
Sigma-Aldrich
4′-(4-Bromophenyl)acetophenone
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H11BrO
Número de CAS:
Peso molecular:
275.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
129-133 °C (lit.)
functional group
bromo
ketone
SMILES string
CC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C14H11BrO/c1-10(16)11-2-4-12(5-3-11)13-6-8-14(15)9-7-13/h2-9H,1H3
InChI key
UUVKNCRMWPNBNM-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)