636568
Acrylamide-2,3,3-d3
98 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
2-Propenamide-2,3,3-d3
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
assay
98% (CP)
form
solid
technique(s)
protein expression: suitable
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
mp
82-86 °C (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]\C([2H])=C(/[2H])C(N)=O
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i1D2,2D
InChI key
HRPVXLWXLXDGHG-FUDHJZNOSA-N
Packaging
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
280.4 °F - closed cup
flash_point_c
138 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?