Merck
632635
Sigma-Aldrich
2-Ethynyl-6-methoxynaphthalene
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H10O
Número de CAS:
Peso molecular:
182.22
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
110-114 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc2cc(ccc2c1)C#C
InChI
1S/C13H10O/c1-3-10-4-5-12-9-13(14-2)7-6-11(12)8-10/h1,4-9H,2H3
InChI key
PATPLTUFXUXNDY-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)