632570
4-Phenylthiazole-2-thiol
technical grade, 90%
About This Item
Productos recomendados
grade
technical grade
Quality Level
assay
90%
form
solid
mp
167-172 °C
SMILES string
Sc1nc(cs1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H7NS2/c11-9-10-8(6-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,10,11)
InChI key
CYCKHTAVNBPQDB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?