632074
3-Cyclopentyl-1-propyne
97%
Quality Level
assay
97%
refractive index
n20/D 1.4490 (lit.)
bp
132-134 °C (lit.)
density
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C#CCC1CCCC1
InChI
1S/C8H12/c1-2-5-8-6-3-4-7-8/h1,8H,3-7H2
InChI key
VBTCAHMANZTRMG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
69.8 °F
flash_point_c
21 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?