630594
2′,4′,6′-Trimethoxyacetophenone
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
98-102 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
COc1cc(OC)c(C(C)=O)c(OC)c1
InChI
1S/C11H14O4/c1-7(12)11-9(14-3)5-8(13-2)6-10(11)15-4/h5-6H,1-4H3
Inchi Key
KPZWHZSIXZXDMW-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?