630268
3-Chloro-1-ethynylbenzene
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
refractive index
n20/D 1.5640 (lit.)
bp
178-179 °C (lit.)
density
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
Clc1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C8H5Cl/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h1,3-6H
InChI key
GRBJPHPMYOUMJV-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?