62420
Lithium aluminum hydride
≥97.0% (gas-volumetric)
Sinónimos:
LAH, Lithium alanate, Lithium tetrahydroaluminate
About This Item
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (gas-volumetric)
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
mp
125 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Li].[AlH3]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
Clave InChI
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Dehydrogenation studied with various catalysts
- Regeneration of methoxysilanes via reduction
- Transition metal electrophilic hydrogen activation via heterolytic cleavage
- Formation of nickel hydrogenation catalysts
- Hydrogen sorption
- Electrodeposition of Al on W-Cu substrates
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)