617210
Anthraquinone-d8
98 atom % D
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
assay
99% (CP)
form
solid
bp
379-381 °C (lit.)
mp
284-286 °C (lit.)
mass shift
M+8
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c2C(=O)c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3C(=O)c2c1[2H]
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
InChI key
RZVHIXYEVGDQDX-PGRXLJNUSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?