61718
Lavender oil
natural, from Lavandula angustifolia L.
Sinónimos:
Aromaya Raben, Lavandox, Lavandula aetheroleum, Lavandula officinalis oil
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Lavandula angustifolia L.
Nivel de calidad
calidad
natural
índice de refracción
n20/D 1.46
n20/D 1.461 (lit.)
bp
204 °C (lit.)
densidad
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Otras notas
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
65 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?