614297
Ammonium-d4 nitrate
98 atom % D
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
form
solid
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
[O-][N+]([O-])=O.[2H][N+]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/NO3.H3N/c2-1(3)4;/h;1H3/q-1;/p+1/i/hD4
InChI key
DVARTQFDIMZBAA-JBISRTOLSA-O
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Storage Class
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)