613088
Ethylenediaminetetraacetic acid-d4
98 atom % D
Sinónimos:
Carboxyls-d4, EDTA-d4
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
form
solid
technique(s)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]OC(=O)CN(CCN(CC(=O)O[2H])CC(=O)O[2H])CC(=O)O[2H]
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)/i/hD4
InChI key
KCXVZYZYPLLWCC-JBISRTOLSA-N
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)