Merck
612383
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate-1-d1
98 atom % D
Sinónimos:
Dodecyl sulfate-1-d1 sodium salt, SDS-1-d1
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)10CDHOSO3Na
Peso molecular:
289.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Formulario
solid
mp
204-207 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[Na+].[2H]C(CCCCCCCCCCC)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1/i12D;
Clave InChI
DBMJMQXJHONAFJ-MLIRVPSASA-M
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)