Merck
60987
Sigma-Aldrich
Spearmint oil
natural, from Mentha spicata L.
Sinónimos:
Mentha spicata
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
origen biológico:
Mentha spicata L.
origen biológico
Mentha spicata L.
Nivel de calidad
calidad
natural
índice de refracción
n20/D 1.489 (lit.)
n20/D 1.50
bp
228 °C (lit.)
densidad
0.950 g/cm3
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Spearmint oil is extracted from aerial parts of Mentha spicata L. Spearmint oil has antimicrobial property. This essential oil is used in toothpaste as a flavoring ingredient. In addition, spearmint oil is also used in chewing gum and medicines.
Otras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
94 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Allergic contact cheilitis from spearmint oil.
Skrebova N, et al.
Contact Dermatitis, 39(1), 35-36 (1998)
Chemical composition, and antioxidant and antimicrobial activities of essential oil of spearmint (Mentha spicata L.) from Pakistan.
Hussain A I, et al.
J. Essent. Oil Res., 22(1), 78-84 (2010)