609064
L-Tryptophan-(amino-15N)
99 atom % 15N
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 15N
optical activity
[α]20/D -30.5°, c = 1 in H2O
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[15NH2][C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i12+1
InChI key
QIVBCDIJIAJPQS-ZNXOOWLZSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)