Merck
607584
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydroxybenzo(nitrile-13C,15N)
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC6H515NO2
Peso molecular:
137.11
MDL number:
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
isotopic purity
99 atom % 13C
98 atom % 15N
mp
155-159 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
Oc1ccc(cc1O)[13C]#[15N]
InChI
1S/C7H5NO2/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-3,9-10H/i4+1,8+1
InChI key
NUWHYWYSMAPBHK-ARERNSRJSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)