E28005
Ethyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate
98%
Sinónimos:
Ethyl (ethoxymethylene)cyanoacetate
Quality Level
assay
98%
bp
190-191 °C/30 mmHg (lit.)
mp
49-51 °C (lit.)
SMILES string
CCO\C=C(/C#N)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H11NO3/c1-3-11-6-7(5-9)8(10)12-4-2/h6H,3-4H2,1-2H3/b7-6+
InChI key
KTMGNAIGXYODKQ-VOTSOKGWSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
266.0 °F - closed cup
flash_point_c
130 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?